C1743
Anti-Cul7 antibody, Mouse monoclonal
clone Ab38, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Cullin 7, Anti-KIAA007
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ab38, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~180 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 total cel extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CUL7(9820)
mouse ... Cul7(66515)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)