C1399
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 18 antibody produced in mouse
clone KS-B17.2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CK18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KS-B17.2, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT18(3875)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunoperoxidase staining
- immunocytochemistry
- microarray