MAB3234
Anti-Cytokeratin 18 Antibody, clone RGE53
clone RGE53, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RGE53, monoclonal
reatividade de espécies
human, pig, mouse, chicken, canine, rat, rabbit, hamster
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT18(3875)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytokeratins
Immunohistochemistry on fresh frozen or acetone fixed tissue sections. Formalin fixed, paraffin embedded tissues are not recommended for RGE53.
Immunocytochemistry: (10μg/mL) Light fixation with 4% formalin, 2.5% PFA ( 5-10 minutes room temperature) or acetone. {See, Barrett, et al 2001} Permeabilization with 0.2% triton X-100 in blocking buffer if using formalin or PFA fixations.
Flow cytometry: Acetone fixed/ethanol fixed cells {See Mezosi, E et al, 2002}.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Skin , Pancreas/tumor
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2