C1374
CDK6/CyclinD1, active, His/GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CCND1, Cell division protein kinase 6, BCL1, CDK6, D11S287E, MGC59692, PLSTIRE, PRAD1, U21B31
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nível de qualidade
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
7.9-10.7 nmol/min·mg
peso molecular
CDK6 subunit ~40 kDa
cyclin D1 ~61 kDa
técnica(s)
activity assay: suitable
solubilidade
soluble
water: soluble
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CCND1(595) , CDK6(1021)
Descrição geral
This recombinant product was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His-tag on CDK6, and a GST-tag on Cyclin D1.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1