STS0204
TWEEN® 80
viscous liquid
Sinônimo(s):
Mono-oleato de POE (20) sorbitano, Mono-oleato de polietilenoglicol sorbitano, Mono-oleato de polioxietileno sorbitano, Polissorbato 80
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥58%
Formulário
viscous liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 79.000
average mol wt 1310
composição
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.012 mM (20-25°C)
viscosidade
300—500 cP(25 °C)
temperatura de transição
cloud point 65 °C
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
densidade
1.064 g/cm3
HLB
15.0
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
chave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)