C1355
Z-Leu-Glu(O-Me)-His-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone trifluoroacetate salt hydrate
≥90%
Sinônimo(s):
Z-LEHD-FMK, Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
forma
film
condição de armazenamento
desiccated
cor
colorless to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C32H43FN6O10/c1-19(2)12-24(39-32(46)49-17-20-8-6-5-7-9-20)30(44)36-22(10-11-27(41)47-3)29(43)38-25(13-21-16-34-18-35-21)31(45)37-23(26(40)15-33)14-28(42)48-4/h5-9,16,18-19,22-25H,10-15,17H2,1-4H3,(H,34,35)(H,36,44)(H,37,45)(H,38,43)(H,39,46)/t22-,23-,24-,25-/m0/s1
chave InChI
YXRKBEPGVHOXSV-QORCZRPOSA-N