C-12642
Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC)
500,000 cryopreserved cells
Sinônimo(s):
HSAEpC cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human (bronchiole)
embalagem
pkg of 500,000 cells
morfologia
(epithelial)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
asthma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC) serve as model cell culture systems for in vitro immune response studies. The 3D culture of HSAEpC mimics the in vivo cells effectively. The 3D cells are more viable, functional and efficient for immune response studies compared to the 2D cells.
Origem de linhagem celular
Aplicação
- in overexpression of αvβ6 integrin
- in cytotoxicity studies with Cannabis sativa oil extract
- in transfection studies with highly pathogenic avian influenza virus and influenza A virus
Qualidade
Advertência
Rotina de subcultura
Outras notas
Produtos recomendados
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human small airway epithelial cells and serum-free medium optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the distal respiratory system. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.