C-12640
Human Bronchial Epithelial Cells (HBEpC)
500,000 cryopreserved cells
Sinônimo(s):
HBEpC cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human bronchi
embalagem
pkg of 500,000 cells
morfologia
(epithelial)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Our HBEpC are now also available from Air-Liquid Interface pre-screened, HLA-typed, and COPD/Asthma donors.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
Rotina de subcultura
Outras notas
Produtos recomendados
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human airway epithelial cells and serum-free growth media are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from large air passages. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.