C106
CGS-12066 maleate salt
solid
Sinônimo(s):
7-Trifluoromethyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrrolo-[1,2-a]quinoxaline maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 1.4 mg/mL
ethanol: 1.8 mg/mL
0.1 M HCl: 4 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
ZBPAHEUAJMCLRD-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1B(3351)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)