C0867
Anti-CRTH2 (GRP44) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Chemoattractant Receptor-homologous Molecule expressed on TH2 Cells, Anti-Putative G-Protein Coupled Receptor 44
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa by calculation
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1,000 using CRTH2-transfected Jurkat cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GPR44(11251)
mouse ... Gpr44(14764)
rat ... Gpr44(309212)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3