C9868
Anti-CRTH2 (GPR44) antibody produced in chicken
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GPR44(11251)
mouse ... Gpr44(14764)
rat ... Gpr44(309212)
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade