BM991.8613.02
B Medical U501
Ultra Low Temperature Freezer
Sinônimo(s):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiais
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
B Medical Systems
Parâmetros
-40--86 °C temp. range
A × L × P
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
capacidade
21.118 ft3
peso
608.48 lb
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
- 3 ST Shelves
- 4 Casters with integrated feet
- 7" touchscreen Display
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel
- Insulated Inner Doors
- Proximity Card Access Control
- Electronic Door Access
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BM991.8613.02-1EA | 4065266948301 |
INSIDEDELIVERY26 | |
WHITEGLOVE26 |