BCK-FC594-100
EdU Flow Cytometry Kit 594
sufficient for 100 assays
About This Item
Produtos recomendados
fluorescência
λex 584 nm; λem 603 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BCK-FC594-100 | 4061833556153 |