Documentos Principais
BAF198080000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 90 mL × 162 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Sinônimo(s):
round bottom tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiais
polypropylene
round bottom
Características
autoclavable
embalagem
pack of 12 tubes
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19808-0000
capacidade do tubo × C
90 mL × 162 mm
Descrição geral
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)