B932-05
Bovine Endometrial Epithelial Cells: BEnEpC (Cryovial)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine endometrium
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 60
morfologia
epithelial
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
infectious diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
BEnEpC provide an excellent model system to study many aspects of epithelial function and disease, especially those related to the endometrium and pregnancy-related signaling, such as seminal plasma induced prostaglandins F2α, (PGF2α), E2 (PGE2) and interleukin-6 release by endometrial cells (Norrby, 2012; Madej, 2012; Malgorzata, 2013), or the role of PLA in mediating oxytocin-stimulated production of prostaglandins (Tithof, 2007). BEnEpC have also been used to demonstrate the association between variants of gap junctions related genes and conception rate (Sugimoto, 2013), and to investigate cellular adherence and cytotoxicity of Histophilus somni (Hoshinoo, 2009).
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
- 2nd passage, >500,000 cells in Bovine Endometrial Basal Media containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Rotina de subcultura
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
Technical information for working with bovine endometrial endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation