B9186
Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BDNF, Anti-MGC34632
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 3-10 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1-1.0 μg/mL using free-floating sections
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BDNF(627)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)