B8562
BD 1047 dihydrobromide
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
BD 1047 dihydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.Br.CN(C)CCN(C)CCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H20Cl2N2.2BrH/c1-16(2)8-9-17(3)7-6-11-4-5-12(14)13(15)10-11;;/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3;2*1H
chave InChI
WOALTFHGLDVJHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3