B6785
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (63)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2114-0032
C × A × L da garrafa
95 mm × 181 mm × 95 mm
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)