B6160
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (63-415)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2007-0064
C × A × L da garrafa
152 mm × 242 mm × 83.8 mm
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)