Z380407
Nalgene® bottles, style 2123
capacity 4,000 mL
Sinônimo(s):
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (100)
descrição
Autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea (case of 6, pack of 1)
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2122-0010
diâmetro do frasco × A
142 mm × 282 mm
capacidade
4,000 mL