B4560
6-Bnz-cAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N6-Benzoyladenosine-3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
embalagem
vial of 10 μmol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: freely soluble
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34
InChI
1S/C17H16N5O7P.Na/c23-12-13-10(6-27-30(25,26)29-13)28-17(12)22-8-20-11-14(18-7-19-15(11)22)21-16(24)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,7-8,10,12-13,17,23H,6H2,(H,25,26)(H,18,19,21,24);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,17-;/m1./s1
chave InChI
SPYGSKQRPXISIB-FKVBDRBCSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3