B4387
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside
≥98%, powder
Sinônimo(s):
Bluo-Gal
About This Item
Produtos recomendados
product name
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Ensaio
≥98%
forma
powder
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3