B3561
BAY 73-6691
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-(2-Chlorophenyl)-6-[(2R)-3,3,3-trifluoro-2-methylpropyl]-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CC1=Nc2c(cnn2-c3ccccc3Cl)C(=O)N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12ClF3N4O/c1-8(15(17,18)19)6-12-21-13-9(14(24)22-12)7-20-23(13)11-5-3-2-4-10(11)16/h2-5,7-8H,6H2,1H3,(H,21,22,24)/t8-/m1/s1
chave InChI
FFPXPXOAFQCNBS-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.