B2682
Boc-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
Sinônimo(s):
Boc-D-FMK
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
solubilidade
DMF: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CF
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)/t7-/m0/s1
chave InChI
MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3