B1403
Boc-L-alaninal
≥98%
Sinônimo(s):
Boc-L-alanine aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
product name
Boc-L-alaninal, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
chave InChI
OEQRZPWMXXJEKU-LURJTMIESA-N
Informações sobre genes
human ... CTSK(1513)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3