Documentos Principais
B0311
Sigma-Aldrich
Bmx Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Bone Marrow Kinase X-Linked
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥10 units/mg protein
peso molecular
~110 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... BMX(660)
Ações bioquímicas/fisiológicas
The BMX gene encodes a novel non-receptor tyrosine kinase, which may play a role in the growth and differentiation of hematopoietic cells. Bmx induces the activation of the Stat-signaling pathway.
Definição da unidade
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into Poly Glu-Tyr substrate per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P]-ATP.
forma física
Solution of 50 μL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1