Documentos Principais
AXYTE204YRS
Pipette tips for Eppendorf pipettors
capacity 200 μL, yellow, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
capacidade:
200 μL
esterilidade:
γ-irradiated
sterile
Características:
autoclavable
embalagem:
case of 960 tips racked
fabricante/nome comercial:
Axygen Inc
Corning
Materiais
yellow
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
autoclavable
embalagem
case of 960 tips racked
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
capacidade
200 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)