AXYPCR96ABC
PCR microplate for ABI
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (Elevated skirt)
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-AB-C
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
200 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
200 μL
adequação
suitable for (RTPCR & qPCR)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Axygen® 96-well elevated skirt PCR microplate is ideal for standard thermal cycling, ABI Real-time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR, and ABI sequencing.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- Can be sealed with strip caps, Axymats®, or sealing film.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYPCR96ABC |