Documentos Principais
AXYPCR48C
Corning® Axygen® 48 Well PCR Microplate
size 48 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-48-C
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
200 μL
tamanho
48 wells
volume de trabalho
200 μL
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)