Documentos Principais
AXYPCR384C
Corning® Axygen® PCR Microplate
Full Skirt, size 384 wells, clear, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 40 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
384 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-384-C
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
40 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
40 μL
cor
clear
adequação
suitable for (thermal cycling)
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)