Documentos Principais
AXYPCR02A
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, assorted colors
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-02-A
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tubes/cs
tamanho
0.2 mL
cor
assorted colors
assorted colors
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for PCR
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)