AXYPCR05C
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-05-C
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tubes/cs
tamanho
0.5 mL
cor
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for PCR
Descrição geral
- Axygen® PCR tubes are ideal for use with 96-well blocks.
- Caps provide a leak-proof seal for sample protection from evaporation.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)