Documentos Principais
AXYPCR0104C
PCR strip tubes
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (plugseal)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
embalagem
pkg of 10x250tubes/cs
tamanho
0.1 mL
cor
clear
clear
adequação
suitable for PCR
Características e benefícios
  • Made from 99.9% pure virgin polypropylene
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Compatible with the Corbett rotor gene system
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)