Key Documents
AXYMCT150NC
Microtubes
no cap, size 1.5 mL, pkg of 10x500tubes/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-150-NC
Corning
embalagem
pkg of 10x500tubes/cs
tamanho
1.5 mL
cor
clear
adequação
suitable for (centrifugation)