AV48526
Anti-TRMT11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-C6orf75, Anti-MDS024, Anti-TRM11, Anti-dJ187J11, Anti-dJ187J11.2, Anti-tRNA methyltransferase 11 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, horse, bovine, dog, rabbit, rat, guinea pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRMT11(60487)
Descrição geral
Rabbit Anti-TRMT11 antibody recognizes human, mouse, rat, chicken, canine, and bovine TRMT11.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3