AV44276
Anti-CYBB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CGD, Anti-Cytochrome b-245, β polypeptide (chronic granulomatous disease), Anti-GP91-1, Anti-GP91-PHOX, Anti-NOX2
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
63 kDa
reatividade de espécies
rabbit, mouse, human, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYBB(1536)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3