AV42656
Anti-EGFL8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-C6orf8, Anti-DAQB-143M3.8, Anti-EGF-like-domain, multiple 8, Anti-FLJ44493, Anti-MGC44938, Anti-MGC59719, Anti-NG3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
32 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat, pig, horse, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFL8(80864)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3