Documentos Principais
AV40526
Sigma-Aldrich
Anti-SFRS8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-SWAP, Anti-Splicing factor, arginine/serine-rich 8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
105 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFRS8(6433)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SFRS8
Ações bioquímicas/fisiológicas
SFRS8 is a human homolog of Drosophila splicing regulatory protein.This gene encodes a human homolog of Drosophila splicing regulatory protein. This gene autoregulates its expression by control of splicing of its first two introns. In addition, it also regulates the splicing of fibronectin and CD45 genes. Multiple alternatively spliced variants have been identified. Two alternatively spliced variants have been characterized to date.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MYGASGGRAKPERKSGAKEEAGPGGAGGGGSRVELLVFGYACKLFRDDER
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)