Documentos Principais
AV40138
Sigma-Aldrich
Anti-TTC19 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
39 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, guinea pig, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... TTC19(72795)
Descrição geral
The previously assigned protein identifier Q9CYS5 has been merged into Q8CC21. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal of human TTC19
Ações bioquímicas/fisiológicas
cDNA library was prepared and sequenced in Mouse Genome Encyclopedia Project of Genome Exploration Research Group in Riken Genomic Sciences Center and Genome Science Laboratory in RIKEN.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LAAILIHRERYTQAKEIYQEALKRAELKRDEVSVQHIREELAELSRKSRR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3