AV34677
Anti-KLHL14 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Kelch-like 14 (Drosophila)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
71 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, bovine, human, dog, rat, rabbit, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLHL14(57565)
Descrição geral
Rabbit anti-KLHL14 antibody recognizes chicken, canine, bovine, human, mouse, and rat KLHL14.
The previously assigned protein identifier Q8WU41 has been merged into Q9P2G3. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3