AMAB91418
Monoclonal Anti-BCL11B antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6426, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CTIP-2, CTIP2, ZNF856B, hRIT1-alpha
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL6426, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human, mouse
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL11B(64919)
Imunogênio
Sequence
EIGIQVTPDEDDHLLSPTK
Aplicação
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)