AMAB91220
Monoclonal Anti-CDH2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3716, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-CD325, Anti-CDHN, Anti-NCAD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL3716, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
NSNDGLVTVVKPIDFETNRMFVLTVAAENQVPLAKGIQHPPQSTATVSVTVIDVNENPYFAPNPKIIRQEEGLHAGTMLTTFTAQDP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH2(1000)
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1