ADAPA481140-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 x 400 mL bottle, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
Características
holds 1 x 400 mL bottle
with rubber mat
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638785 (NA)
Parâmetros
3,220 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
135 mm
Diâmetro
81 mm
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG