ADAPA462255-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 25 x 1.2–5 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 25 x 1.2–5 mL blood tubes
with rubber mat
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638203 (NA)
Parâmetros
3,050 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
123 mm max
Diâmetro
11 mm
compatibilidade
for use with 250 mL rectangular bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022638203-2EA | 4061835085439 |