Documentos Principais
ADAP04-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.4 mL tubes, pack of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 1 x 0.4 mL tubes
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022636243 (NA)
Parâmetros
20,800 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
Descrição geral
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.4 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG