A9103
Anti-phospho-APP (pThr668) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution, 10 blots
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
aqueous glycerol solution
uso
10 blots
peso molecular
antigen 100-140 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000 using CAD cells transfected with wild type vs. T668A mutant APP.
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Descrição geral
Rabbit Anti-phospho-APP (pThr668) antibody binds to human APP phosphorylated at Thr668. Mouse, rat and frog APP are 100% homologous.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?