A7607
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
mouse monoclonal, CGA7
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Actin, Smooth Muscle antibody produced in mouse, ~1.0 mg/mL, clone CGA7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CGA7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
rat, chicken, mouse, human, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using chicken gizzard total extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... ACTA2(423787)
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Actin, Smooth Muscle, reacts with human, monkey, chicken, rat, and mouse smooth muscle actin.
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?