A7549
Anti-Apoptosis-Inducing Factor antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AIF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 57 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell extract and mouse brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIFM1(9131)
mouse ... Aifm1(26926)
Descrição geral
Rabbit Anti-AIF antibody recognizes human and mouse AIF (57kDa). Staining of AIF in immunoblotting is specifically inhibited with the AIF immunizing peptide (human, amino acids 593-613).
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?