A6066
Anti-Rat IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Rat IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:30,000-1:60,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Identity and purity of the antibody is established by immunoelectrophoresis (IEP) prior to conjugation. Electrophoresis of the product followed by diffusion versus anti-rabbit IgG and anti-rabbit whole serum results in single arcs of precipitation.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blot analysis
- indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- RNA immunoprecipitation assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?