A5855
Abz-LFK(Dnp)-OH trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
O-Aminobenzoic acid-Leu-Phe-Lys(DNP)-OH trifluoroacetate salt
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
film
cor
yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccccc1N)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H41N7O9.C2HF3O2/c1-21(2)18-28(38-31(42)24-12-6-7-13-25(24)35)32(43)39-29(19-22-10-4-3-5-11-22)33(44)37-27(34(45)46)14-8-9-17-36-26-16-15-23(40(47)48)20-30(26)41(49)50;3-2(4,5)1(6)7/h3-7,10-13,15-16,20-21,27-29,36H,8-9,14,17-19,35H2,1-2H3,(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H,45,46);(H,6,7)/t27-,28-,29-;/m0./s1
chave InChI
BAXBDLHYKKDHEJ-BJRQXHFHSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3